Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ con 5 mm de diámetro externo, tubos de RMN de precisión con pared ultrafina con reductor
Código de producto. 15358948 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
178 mm
178 mm
203,2 mm
203,2mm
228,6 mm
228,6mm
Modelo:
547-PPT-7-5
547-PPT-8-5
547-PPT-9-5
550-PPT-7-5
550-PPT-8-5
550-PPT-9-5
555-PPT-7-5
555-PPT-8-5
555-PPT-9-5
Intensidad de campo:
350 MHz
400 MHz
600 MHz
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Longitud (métrico) Modelo Intensidad de campo unitSize
15358948 178 mm 550-PPT-7-5 400 MHz paquete de 5
15398888 178 mm 547-PPT-7-5 350 MHz paquete de 5
15308898 203,2mm 547-PPT-8-5 350 MHz paquete de 5
15318898 228,6mm 547-PPT-9-5 350 MHz paquete de 5
15368948 203,2mm 550-PPT-8-5 400 MHz paquete de 5
15378948 228,6mm 550-PPT-9-5 400 MHz paquete de 5
15319018 178 mm 555-PPT-7-5 600 MHz paquete de 5
15329018 203,2 mm 555-PPT-8-5 600 MHz paquete de 5
15339018 228,6 mm 555-PPT-9-5 600 MHz paquete de 5
9 options
Código de producto. 15358948
Marca: Wilmad-LabGlass™ 664019575
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para maximizar la relación señal/ruido, los tubos de RMN de precisión tienen impurezas paramagnéticas mínimas que podrían afectar a la homogeneización. La estrecha tolerancia de los diámetros interno y externo es de tan solo 0,0065 mm y se ajusta a los insertos Wilmad
Se han fabricado en una instalación con certificación ISO 9001:2008 de vanguardia de EE. UU. que utiliza un proceso de reducción y molienda de precisión único para dar forma a la superficie interior con un factor de llenado maximizado.
  • La superficie interior es resistente a bases y ácidos fuertes a temperatura ambiente
  • Se pueden utilizar de forma segura a temperaturas de hasta 230 °C sin superar un incremento de temperatura de 120 °C.
  • Clasificados como clase hidrolítica 1
  • Fabricados con vidrio de borosilicato que cumple con los requisitos de vidrio de tipo 1 clase A de la norma ASTM E438
  • Inspección del 100 % con varios indicadores trazables a NIST y comprobaciones de defectos de superficie óptica
Especificaciones
Camber (Metric) 13 μm
Concentricity (Metric) 38 μm
Longitud (métrico) 178 mm
Material Vidrio de borosilicato
Diámetro exterior (métrico) 4,9635 ± 0,0065 mm
Diámetro interior (métrico) 4,4965 ± 0,0065 mm
Intensidad de campo 400 MHz
Longitud (imperial) 7 in
Grosor de la pared (métrico) 0,24mm
Modelo 550-PPT-7-5