Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ con 5 mm de diámetro externo, tubos de RMN de precisión con pared fina
Código de producto. 15318918 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
178 mm
203,2 mm
228,6 mm
Modelo:
505-PS-7-5
505-PS-8-5
505-PS-9-5
506-PP-7-5
506-PP-8-5
506-PP-9-5
507-PP-7-5
507-PP-8-5
507-PP-9-5
526-PP-7-5
526-PP-8-5
526-PP-9-5
527-PP-7-5
527-PP-8-5
527-PP-9-5
528-PP-7-5
528-PP-8-5
528-PP-9-5
535-PP-7-5
535-PP-8-5
535-PP-9-5
541-PP-7-5
541-PP-8-5
542-PP-7-5
542-PP-8-5
Intensidad de campo:
1000 MHz
100 MHz
200 MHz
300 MHz
350 MHz
400 MHz
500 MHz
600 MHz
800 MHz
Unit Size:
paquete de 5
Product Code. Longitud (métrico) Modelo Intensidad de campo unitSize
15318918 178 mm 527-PP-7-5 400 MHz paquete de 5
15358768 178 mm 505-PS-7-5 100 MHz paquete de 5
15378768 203,2 mm 505-PS-8-5 100 MHz paquete de 5
15388768 228,6 mm 505-PS-9-5 100 MHz paquete de 5
15308798 178 mm 506-PP-7-5 200 MHz paquete de 5
15318798 203,2 mm 506-PP-8-5 200 MHz paquete de 5
15348798 228,6 mm 506-PP-9-5 200 MHz paquete de 5
15308818 178 mm 507-PP-7-5 300 MHz paquete de 5
15318818 203,2 mm 507-PP-8-5 300 MHz paquete de 5
15328818 228,6 mm 507-PP-9-5 300 MHz paquete de 5
15308878 178 mm 526-PP-7-5 350 MHz paquete de 5
15328878 203,2 mm 526-PP-8-5 350 MHz paquete de 5
15338878 228,6 mm 526-PP-9-5 350 MHz paquete de 5
15338918 203,2 mm 527-PP-8-5 400 MHz paquete de 5
15348918 228,6 mm 527-PP-9-5 400 MHz paquete de 5
15378968 178 mm 528-PP-7-5 500 MHz paquete de 5
15388968 203,2 mm 528-PP-8-5 500 MHz paquete de 5
15398968 228,6 mm 528-PP-9-5 500 MHz paquete de 5
15339008 178 mm 535-PP-7-5 600 MHz paquete de 5
15349008 203,2 mm 535-PP-8-5 600 MHz paquete de 5
15359008 228,6 mm 535-PP-9-5 600 MHz paquete de 5
15379028 178 mm 541-PP-7-5 800 MHz paquete de 5
15389028 203,2 mm 541-PP-8-5 800 MHz paquete de 5
15358738 178 mm 542-PP-7-5 1000 MHz paquete de 5
15368738 203,2 mm 542-PP-8-5 1000 MHz paquete de 5
25 options
Los tapones no se recomiendan para su uso con muestras disueltas en cloroformo-d o acetona-d6.
Product Code. 15318918
Brand: Bel-Art™ 664000575
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
Los tapones no se recomiendan para su uso con muestras disueltas en cloroformo-d o acetona-d6.
Para maximizar la relación señal/ruido, los tubos de RMN de precisión tienen impurezas paramagnéticas mínimas que podrían afectar a la homogeneización. La estrecha tolerancia de los diámetros interno y externo es de tan solo 0,0065 mm y se ajusta a los insertos Wilmad
Para maximizar la relación señal/ruido, los tubos de RMN de precisión tienen impurezas paramagnéticas mínimas que podrían afectar a la homogeneización. La estrecha tolerancia de los diámetros interno y externo es de tan solo 0,0065 mm y se ajusta a los insertos Wilmad
Se han fabricado en una instalación con certificación ISO 9001:2008 de vanguardia de EE. UU. que utiliza un proceso de reducción y molienda de precisión único para dar forma a la superficie interior con un factor de llenado maximizado.
  • La superficie interior es resistente a bases y ácidos fuertes a temperatura ambiente
  • Se pueden utilizar de forma segura a temperaturas de hasta 230 °C sin superar un incremento de temperatura de 120 °C.
  • Clasificados como clase hidrolítica 1
  • Fabricados con vidrio de borosilicato que cumple con los requisitos de vidrio de tipo 1 clase A de la norma ASTM E438
  • Inspección del 100 % con varios indicadores trazables a NIST y comprobaciones de defectos de superficie óptica
Specifications
Camber (Metric) 25 µm
Concentricity (Metric) 25 µm
Longitud (métrico) 178 mm
Material Glass (Type 1, Class A)
Tipo de producto NMR Tube
Diámetro exterior (métrico) 4,9635 ± 0,0065 mm
Diámetro interior (métrico) 4,2065 ± 0,0065 mm
Intensidad de campo 400 MHz
Longitud (imperial) 7 in
Grosor de la pared (métrico) 0,38 mm
Modelo 527-PP-7-5