Learn More
- Home
- Products
- Tubos
- Tubos de RMN
- Bel-Art™ SP Scienceware™ con 5 mm de diámetro externo, tubos de RMN de precisión con pared fina
Bel-Art™ SP Scienceware™ con 5 mm de diámetro externo, tubos de RMN de precisión con pared fina
Código de producto. 15328878 Tienda SP Scienceware Productos| Código de producto. | Longitud (métrico) | Modelo | Intensidad de campo | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 15328878 | 203,2 mm | 526-PP-8-5 | 350 MHz | paquete de 5 |
| 15358768 | 178 mm | 505-PS-7-5 | 100 MHz | paquete de 5 |
| 15378768 | 203,2 mm | 505-PS-8-5 | 100 MHz | paquete de 5 |
| 15388768 | 228,6 mm | 505-PS-9-5 | 100 MHz | paquete de 5 |
| 15308798 | 178 mm | 506-PP-7-5 | 200 MHz | paquete de 5 |
| 15318798 | 203,2 mm | 506-PP-8-5 | 200 MHz | paquete de 5 |
| 15348798 | 228,6 mm | 506-PP-9-5 | 200 MHz | paquete de 5 |
| 15308818 | 178 mm | 507-PP-7-5 | 300 MHz | paquete de 5 |
| 15318818 | 203,2 mm | 507-PP-8-5 | 300 MHz | paquete de 5 |
| 15328818 | 228,6 mm | 507-PP-9-5 | 300 MHz | paquete de 5 |
| 15308878 | 178 mm | 526-PP-7-5 | 350 MHz | paquete de 5 |
| 15338878 | 228,6 mm | 526-PP-9-5 | 350 MHz | paquete de 5 |
| 15318918 | 178 mm | 527-PP-7-5 | 400 MHz | paquete de 5 |
| 15338918 | 203,2 mm | 527-PP-8-5 | 400 MHz | paquete de 5 |
| 15348918 | 228,6 mm | 527-PP-9-5 | 400 MHz | paquete de 5 |
| 15378968 | 178 mm | 528-PP-7-5 | 500 MHz | paquete de 5 |
| 15388968 | 203,2 mm | 528-PP-8-5 | 500 MHz | paquete de 5 |
| 15398968 | 228,6 mm | 528-PP-9-5 | 500 MHz | paquete de 5 |
| 15339008 | 178 mm | 535-PP-7-5 | 600 MHz | paquete de 5 |
| 15349008 | 203,2 mm | 535-PP-8-5 | 600 MHz | paquete de 5 |
| 15359008 | 228,6 mm | 535-PP-9-5 | 600 MHz | paquete de 5 |
| 15379028 | 178 mm | 541-PP-7-5 | 800 MHz | paquete de 5 |
| 15389028 | 203,2 mm | 541-PP-8-5 | 800 MHz | paquete de 5 |
| 15358738 | 178 mm | 542-PP-7-5 | 1000 MHz | paquete de 5 |
| 15368738 | 203,2 mm | 542-PP-8-5 | 1000 MHz | paquete de 5 |
Código de producto. 15328878
Marca: Bel-Art™ 663500585
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Description
Para maximizar la relación señal/ruido, los tubos de RMN de precisión tienen impurezas paramagnéticas mínimas que podrían afectar a la homogeneización. La estrecha tolerancia de los diámetros interno y externo es de tan solo 0,0065 mm y se ajusta a los insertos Wilmad
- La superficie interior es resistente a bases y ácidos fuertes a temperatura ambiente
- Se pueden utilizar de forma segura a temperaturas de hasta 230 °C sin superar un incremento de temperatura de 120 °C.
- Clasificados como clase hidrolítica 1
- Fabricados con vidrio de borosilicato que cumple con los requisitos de vidrio de tipo 1 clase A de la norma ASTM E438
- Inspección del 100 % con varios indicadores trazables a NIST y comprobaciones de defectos de superficie óptica
Specifications
Specifications
| Camber (Metric) | 13 µm |
| Concentricity (Metric) | 51 µm |
| Longitud (métrico) | 203,2 mm |
| Material | Glass (Type 1, Class A) |
| Tipo de producto | NMR Tube |
| Diámetro exterior (métrico) | 4,9635 ± 0,0065 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 4,2065 ± 0,0065 mm |
| Intensidad de campo | 350 MHz |
| Longitud (imperial) | 8 in |
| Grosor de la pared (métrico) | 0,38 mm |
| Modelo | 526-PP-8-5 |
| Show More Show Less |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.