Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ con 5 mm de diámetro externo, tubo de RMN de cuarzo de pared fina
Código de producto. p-5165569 Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Modelo:
507-PP-7QTZ-5
507-PP-8QTZ-5
507-PP-9QTZ-5
528-PP-7QTZ-5
528-PP-8QTZ-5
528-PP-9QTZ-5
535-PP-7QTZ-5
535-PP-8QTZ-5
535-PP-9QTZ-5
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. 15328868
Marca: Wilmad-LabGlass™ 663070575
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los tubos de RMN de precisión de cuarzo Wilmad tienen una tasa de expansión térmica extremadamente baja y una elevada resistencia a la tracción 14 veces superior durante el proceso de enfriamiento/calentamiento que los tubos de vidrio de tipo 1 clase A.
 Fabricados en una instalación con certificación ISO 9001:2008 de vanguardia de EE. UU. que utiliza un proceso de reducción y molienda de precisión único para dar forma a la superficie interior con un factor de llenado maximizado.
  • El cuarzo que se produce de forma natural mantiene una velocidad de transmisión superior al 85 % (grosor de 10 mm, teniendo en cuenta la pérdida de reflexión) por encima de 265 nm, lo que hace que los tubos de cuarzo sean la solución preferible para estudios fotoquímicos
  • La mitad de la constante dieléctrica del vidrio Pyrex ayuda a mejorar el factor de calidad
  • La baja densidad del boro de 0,1 ppm o menos garantiza un fondo limpio en estudios de RMN con boro-11
  • La estrecha tolerancia de los diámetros interno y externo es de tan solo 0,0065 mm y se ajusta a los insertos Wilmad
  • Para maximizar la relación señal/ruido, los tubos de cuarzo de RMN de precisión tienen impurezas paramagnéticas mínimas que podrían afectar a la homogeneización 
  • La superficie interior es resistente a bases y ácidos fuertes a temperatura ambiente
  • Inspección del 100 % con varios indicadores trazables a NIST y comprobaciones de defectos de superficie óptica
Especificaciones
Camber (Metric) 25 µm
Concentricity (Metric) 51 µm
Longitud (métrico) 178 mm
Material Quartz
Tipo de producto High Precision NMR Sample Tube
Diámetro exterior (métrico) 4,936 ± 0,0065 mm
Diámetro interior (métrico) 4,2065 ± 0,0065 mm
Intensidad de campo 300 MHz
Longitud (imperial) 7 in
Grosor de la pared (métrico) 0,38 mm
Modelo 507-PP-7QTZ-5