Learn More
Kern Sohn Balanza de mesa GAB
Compact bench scale that is practical for small spaces.
Marca:  Kern Sohn GAB30K5DNM
Detalles adicionales : Peso : 4.45000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17240087
  • 316.20€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 01-08-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Medidas compactas muy ventajoso al disponer de poco espacio
  • Gran movilidad: gracias al uso con acumulador (opcional), estructura compacta y reducido peso propio, adecuada para su empleo en diversas ubicaciones (por ej. en producción, el almacén y envíos)
  • Pesaje con rango de tolerancia (checkweighing): Una señal óptica y acústica facilita el proceso de racionar, dosificar o clasificar
  • Suma de valores de peso
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro
Especificaciones
Especificaciones
15 kg, 30 kg
5 g, 10 g
Compact