Learn More
Wheaton™ Bench-Top Small Bottle Roller Apparatus
For cell cultivation research and pilot applications. Wheaton™ Bench-Top Small Bottle Roller Apparatus allows for use with glass or plastic roller bottles.
2215.00€
Especificaciones
Intervalo de velocidad | De 0,1 rpm a 3,8 rpm |
---|---|
Requisitos eléctricos | 100/240 V, 50/60 Hz, 14 W |
Tensión | 100/240 V |
Intervalo de temperatura (métrico) | 40 °C |
Vataje | 14 W |
Código de producto | Marca | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10748771
|
Wheaton™
W348924-C |
Modelo C |
2215.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Velocidad de 0,1 a 3,8 o de 3 a 45 rpm• Rodillo
Especificaciones
De 0,1 rpm a 3,8 rpm | |
100/240 V | |
14 W | |
50/60 Hz | |
18 cm | |
8 kg | |
1 unidad |
100/240 V, 50/60 Hz, 14 W | |
40 °C | |
Estándares UL, CSA y CE | |
32,5 cm | |
32 cm | |
Para el crecimiento y la observación de varios cultivos celulares. |