Learn More
Cytiva Benchkote Sheet for ÄKTA Systems
Protects the top buffer trays from buffer spillages and salt deposits
Marca: Cytiva 2300-10065
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Cubra la bandeja de tampones superior para protegerla de derrames de tampones y depósitos de sal
- Simplifique el mantenimiento preventivo diario y semanal de la bandeja de tampones superior de sistemas ÄKTA
- Fabricada con material absorbente e impermeable diseñado para proteger las superficies del laboratorio contra derrames peligrosos
- El papel Whatman suave y absorbente absorbe rápidamente los derrames
- Una capa laminada de polietileno evita el flujo continuo hacia la superficie de trabajo
- Se ajusta a la bandeja de tampones superior en los sistemas de purificación de proteínas ÄKTA go, ÄKTA Avant, ÄKTA Pure y ÄKTA Start.
- Prácticos y fáciles de utilizar
Especificaciones
Hojas Benchkote | |
Papel absorbente, polietileno laminado | |
ÄKTA Start | |
50/Paq. |