Learn More
Cytiva Benchkote Sheet for ÄKTA Systems
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
ÄKTA Pure
ÄKTA Start
ÄKTA Avant
N.° por paquete:
10/Paq.
25/Paq.
50/Paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 25
paquete de 50
Descripción
- Cubra la bandeja de tampones superior para protegerla de derrames de tampones y depósitos de sal
- Simplifique el mantenimiento preventivo diario y semanal de la bandeja de tampones superior de sistemas ÄKTA
- Fabricada con material absorbente e impermeable diseñado para proteger las superficies del laboratorio contra derrames peligrosos
- El papel Whatman suave y absorbente absorbe rápidamente los derrames
- Una capa laminada de polietileno evita el flujo continuo hacia la superficie de trabajo
- Se ajusta a la bandeja de tampones superior en los sistemas de purificación de proteínas ÄKTA go, ÄKTA Avant, ÄKTA Pure y ÄKTA Start.
- Prácticos y fáciles de utilizar
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Hojas Benchkote |
| Material | Papel absorbente, polietileno laminado |
| Para utilizar con (aplicación) | ÄKTA Start |
| N.° por paquete | 10/Paq. |