Learn More
Benchmark Scientific™ Benchmark Industrial HCS High Capacity Stirrers
Descripción
- Stir up to 50 or 150 L volumes
- Chemical resistant, white ceramic top surface
- Powerful motor ideal for large vessel applications
- Digital control of both stirring speed and timer
Especificaciones
Especificaciones
| Velocidad | De 50 a 1500 rpm |
| Posiciones de agitación. | 1 |
| Material de la placa superior | Ceramic-coated Aluminum |
| Capacidad | 50 L |
| Pantalla | Digital |
| Forma | Cuadrada |
| Tensión | 230 V CA |
| Vataje | 30 W |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 42.5 x 30 x 9 cm |
| Tipo de tapón | UE |
| Mostrar más |