Learn More
Gibco™ BenchStable™ DMEM
Los medios basales BenchStable™ Gibco™ se han diseñado para ofrecer flexibilidad y comodidad, lo que permite el almacenamiento a temperatura ambiente.
30.93€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. Proteja el producto de la luz. |
---|---|
Línea de células | HeLa, 293, Cos-7 y PC-12 |
Clasificación | Libre de material de origen animal |
Concentración | 1 X |
Formulario | Líquido |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16457060
|
Gibco™
A4192101 |
500 mL |
30.93€
500 ml |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Los medios BenchStable™ Gibco™ se han diseñado para ofrecer flexibilidad y comodidad, lo que permite conservarlos a temperatura ambiente y mantener la capacidad de fomentar la proliferación celular y densidades celulares máximas comparables a las formulaciones convencionales de medios basales complementadas con suero fetal bovino (SFB) al ≥ 10 %.
El DMEM (medio Eagle modificado de Dulbecco) se utiliza ampliamente como un medio basal para favorecer el crecimiento de diferentes células de mamífero. Las células cultivadas con éxito en DMEM incluyen fibroblastos primarios, neuronas, células gliales, HUVEC y células de músculo liso, así como líneas de células HeLa, 293, cos-7 y PC-12. Ofrecemos una variedad de modificaciones de DMEM para diversas aplicaciones de cultivos celulares. Busque la formulación adecuada mediante la herramienta de selección de medios.
Optimizado para ser estable a temperatura ambiente
Uso de DMEM
El medio DMEM es único en comparación con otros medios, ya que contiene cuatro veces la concentración de aminoácidos y vitaminas del medio esencial mínimo de Eagle. DMEM se formuló originalmente con bajas cantidades de glucosa (1 g/l) y piruvato sódico, pero a menudo se utiliza con niveles de glucosa más altos, y con o sin piruvato sódico. El DMEM BenchStable™, con el suplemento GlutaMAX™, minimiza la acumulación de amoníaco tóxico y mejora la viabilidad y el crecimiento celulares en un formato fácil de usar. DMEM BenchStable™ no contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento. Por lo tanto, el DMEM BenchStable™ requiere una suplementación con suero fetal bovino (SFB) al ≥ 10 %. DMEM BenchStable™ utiliza un sistema de tampones de bicarbonato sódico (3,7 g/l) y, por tanto, requiere un ambiente con un 5-10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico.
Sistema de elaboración y calidad conforme a las buenas prácticas de fabricación actuales
Los medios BenchStable™ Gibco™ se elaboran en unas instalaciones que cumplen con las buenas prácticas de fabricación actuales ubicadas en Grand Island, Nueva York (EE. UU.). Las instalaciones se han registrado en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y tienen la certificación según la norma ISO 13485.
Especificaciones
Almacenar a temperatura ambiente. Proteja el producto de la luz. | |
Libre de material de origen animal | |
Líquido | |
Suplementos de suero estándar | |
Alto contenido en glucosa, GlutaMAX, Rojo de fenol | |
Eficiencia energética, menos recursos utilizados, envase sostenible | |
BenchStable™ |
HeLa, 293, Cos-7 y PC-12 | |
1 X | |
DMEM (medio Eagle modificado de Dulbecco) | |
Estéril con filtro | |
Sin HEPES, Sin piruvato sódico | |
cGMP-compliant under the ISO 9001: 2015 standard | |
Temperatura ambiente |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.