Learn More
Gibco™ BenchStable™ MEM
Los medios basales BenchStable™ Gibco™ se han diseñado para ofrecer flexibilidad y comodidad, lo que permite el almacenamiento a temperatura ambiente.
31.27€ - 290.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. Proteja el producto de la luz. |
---|---|
Línea de células | HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7 y fibroblastos |
Clasificación | Libre de material de origen animal |
Concentración | 1 X |
Formulario | Líquido |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16477060
|
Gibco™
A4192201 |
500 mL |
31.27€
500 ml |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16487060
|
Gibco™
A4192202 |
10 x 500 mL |
290.00€
5000 ml |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Los medios Gibco™ BenchStable™ se han diseñado para ofrecer flexibilidad y comodidad, lo que permite su almacenamiento a temperatura ambiente, al tiempo que se mantienen las capacidades de apoyo a la proliferación celular y densidades celulares máximas comparables a las formulaciones de medios basales convencionales complementadas con suero bovino fetal (SBF) al ≥10 %.
El medio esencial mínimo (MEM) es uno de los medios de cultivo celular más utilizados. El MEM se puede usar con diversas células de mamíferos adherentes o en suspensión, como HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7, fibroblastos y astrocitos de rata primarios. Ofrecemos una variedad de modificaciones de MEM Gibco™ para diversas aplicaciones de cultivos celulares. Busque la formulación adecuada mediante la herramienta de selección de medios.
Optimizado para la estabilidad a temperatura ambiente
Uso de MEM BenchStable™
El medio MEM Gibco™ lo desarrolló Harry Eagle, que se basó en su formulación anterior del medio basal de Eagle (BME). Posteriormente, se han producido numerosas modificaciones del MEM, como el MEM de Glasgow, el MEM α, el DMEM y la modificación de Temin. El MEM está disponible con sales de Earle para su uso en una incubadora de CO2 o con sales de Hanks para su uso sin CO2. El MEM BenchStable™, con el suplemento GlutaMAX™, minimiza la acumulación de amoníaco tóxico y mejora la viabilidad y el crecimiento celulares en un formato fácil de usar. Este producto se ha formulado con sales de Earle. Requiere una suplementación de suero fetal bovino (SFB) al ≥ 10 %.
Sistema de fabricación y calidad conforme a las buenas prácticas de fabricación actuales
Los medios BenchStable™ Gibco™ se fabrican en unas instalaciones que cumplen con las buenas prácticas de fabricación actuales ubicadas en Grand Island, Nueva York (EE. UU.). Las instalaciones se han registrado en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y tienen la certificación según la norma ISO 13485.
Specifications
Almacenar a temperatura ambiente. Proteja el producto de la luz. | |
Libre de material de origen animal | |
Líquido | |
Suplementos de suero estándar | |
Bajo nivel de glucosa, GlutaMAX, Rojo de fenol | |
Eficiencia energética, menos recursos utilizados, envase sostenible | |
BenchStable™ |
HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7 y fibroblastos | |
1 X | |
MEM (medio esencial mínimo) | |
Estéril con filtro | |
Sin HEPES, Sin piruvato sódico | |
cGMP-compliant under the ISO 9001: 2015 standard | |
Temperatura ambiente |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.