Learn More
Thermo Scientific™ Refrigeradores de sobremesa
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10777232
Click to view available options
Intervalo de temperatura:
-20 °C
0 °C
matriz, red, conjunto:
3 x 4
4 x 5
4 x 8
Admite:
12 (criotubos de 0,2 a 1,5 ml)
12 (criotubos y tubos de microcentrífuga de 0,2 a 0,5 ml)
12 (tubos de 0,2 a 0,5 ml)
12 (tubos de 12 a 13 mm de diámetro)
12 (tubos de 16 a 17 mm de diámetro)
20 (tubos de 0,2 a 0,5 ml)
32 (criotubos y tubos de microcentrífuga de 0,2 a 0,5 ml)
32 (tubos de 0,2 a 0,5 ml)
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 10777232
Marca: Thermo Scientific™ undefined
Proteja las enzimas, las células, los reactivos y las soluciones mediante el mantenimiento de la temperatura del congelador durante el trabajo en la mesa del laboratorio con los refrigeradores de sobremesa.
Proteja las enzimas, las células, los reactivos y las soluciones mediante el mantenimiento de la temperatura del congelador durante el trabajo en la mesa del laboratorio con los refrigeradores de sobremesa Thermo Scientific™.
  • Mantienen la temperatura del congelador durante el ciclo de desescarchado y en caso de fallo eléctrico o apertura accidental de la puerta
  • Capacidad para 12, 20 o 32 tubos
  • Se incluyen insertos para tubos de 1,5 ml con el fin de tener compatibilidad con tubos de microcentrífuga de 0,2 a 0,5 ml.
  • Rejilla impresa en tapa con guía posicionadora unidireccional para la orientación correcta y la identificación de las muestras
  • Moldeados con policarbonato resistente a impactos con asa de bloqueo para un uso de larga duración
  • Apilables para ahorrar espacio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Altura (métrico) 133 mm
Altura (imperial) 8,25 in
Longitud (métrico) 226 mm
Longitud (imperial) 8,94 in
Anchura (métrico) 165 mm
Anchura (imperial) 6,5 in
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 8,94 x 6,5 x 8,25 pulg (226 x 165 x 133 mm)
Descripción 4 x 5 compartimentos, - 20 grados
matriz, red, conjunto 4 x 5
Temp. soportada, horas < – 15 °C, 1
Diseñar Sin llenar/tapa transparente
Material Policarbonato
Tipo Refrigerador de sobremesa
Color Transparente
Capacidad (métrico) De 0,2 a 0,5 ml
Admite 20 (tubos de 0,2 a 0,5 ml)
Intervalo de temperatura -20 °C