Learn More
Thermo Scientific™ Refrigeradores de sobremesa
Proteja las enzimas, las células, los reactivos y las soluciones mediante el mantenimiento de la temperatura del congelador durante el trabajo en la mesa del laboratorio con los refrigeradores de sobremesa.
Marca: Thermo Scientific™ DS5116-0032
Detalles adicionales : Peso : 1.68000kg
Descripción
Proteja las enzimas, las células, los reactivos y las soluciones mediante el mantenimiento de la temperatura del congelador durante el trabajo en la mesa del laboratorio con los refrigeradores de sobremesa Thermo Scientific™.
- Mantienen la temperatura del congelador durante el ciclo de desescarchado y en caso de fallo eléctrico o apertura accidental de la puerta
- Capacidad para 12, 20 o 32 tubos
- Se incluyen insertos para tubos de 1,5 ml con el fin de tener compatibilidad con tubos de microcentrífuga de 0,2 a 0,5 ml.
- Rejilla impresa en tapa con guía posicionadora unidireccional para la orientación correcta y la identificación de las muestras
- Moldeados con policarbonato resistente a impactos con asa de bloqueo para un uso de larga duración
- Apilables para ahorrar espacio
Especificaciones
146 mm | |
243 mm | |
157 mm | |
9,56 x 6,19 x 5,75 pulg (243 x 157 x 146 mm) | |
4 x 8 | |
Tapa blanca/con relleno de gel | |
Refrigerador de sobremesa | |
De 0,2 a 0,5 ml | |
0 °C |
5,75 in | |
9,56 in | |
6,19 in | |
4 × 8 compartimentos, relleno de gel, 0 grados | |
< 1 °C, 5,0 | |
Policarbonato | |
Azul, Transparente | |
32 (criotubos y tubos de microcentrífuga de 0,2 a 0,5 ml) |