Learn More
Thermo Scientific™ Vasos Dewar de sobremesa
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 l
2 l
4 l
10L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Guarde las muestras en nitrógeno líquido, mezclas de disolventes helados secos o agua helada para un almacenamiento a corto plazo con los matraces Dewar de sobremesa Thermo Scientific™. El aislamiento con espuma de doble pared y sin clorofluorocarburos (CFC) de uretano minimiza las filtraciones de calor para que las muestras permanezcan frías durante más tiempo. Los matraces ofrecen boquillas de vertido y área de sujeción para una eliminación sencilla de líquidos usados.
- Cubierta de polietileno de alta densidad (HDPE) y base de polietileno de alta densidad con asa recubierta de polietileno para ofrecer un rendimiento resistente y a prueba de rotura
- El aislamiento con espuma de doble pared y sin clorofluorocarburos (CFC) de uretano minimiza las filtraciones de calor para que las muestras permanezcan frías durante más tiempo
- Uso desde -196°C a +100°C
- Boquilla para vertido y área de sujeción inferior para una eliminación sencilla de líquidos usados
- La tapa aislada y con ventilación permite que se escape el vapor, pero mantiene la temperatura de las muestras
Spezifikation
Spezifikation
| Capacidad (imperial) | 67,628 fl oz |
| N.º por caja | 2 |
| N.° por paquete | 1 |
| Capacidad (métrico) | 2 l |
| Fondo interior (métrico) | 231 mm |
| Fondo interior (imperial) | 23,11 cm (9,1 pulg) |
| Diámetro interior de la boca (métrico) | 122 mm |
| Diámetro interior de la boca (imperial) | 12,1 cm (4,8 pulg) |
| Altura (métrico) | 282 mm |
| Altura (imperial) | 27,96 cm (11,1 pulg) |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur