Learn More
Thermo Scientific™ Benchtop Muffle Furnaces Accessories
Código de producto. p-4529167 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Tipo:
Bandeja de solera
Longitud (imperial):
6 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11800830
Marca: Thermo Scientific™ PH479X1
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Use these accessories with Thermo Scientific™ Thermolyne™ Benchtop Muffle Furnaces.
Use Thermo Scientific™ Benchtop Muffle Furnaces Accessories with Thermo Scientific™ Thermolyne™ Benchtop Muffle Furnaces.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Bandeja de solera
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 15,2 x 14,3 x 0,95 cm (6 x 5,6 x 0,38 pulg)
Longitud (imperial) 6 in
Longitud (métrico) 15,2 cm
Anchura (imperial) 5,6 in
Anchura (métrico) 14,3 cm
Altura (imperial) 0,38 in
Altura (métrico) 0,95 cm