Learn More
Ratiolab™ Soporte de sobremesa
Utilice este soporte de mesa con bolsas de eliminación de residuos. Los soportes de sobremesa Ratiolab™ han sido diseñados para adaptarse a bolsas de eliminación de residuos con dimensiones de 200 x 300 x 0,05 mm.
Marca: Ratiolab™ 7001400
Descripción
- Soporte de mesa para bolsas de eliminación de residuos, 200 x 300 x 0,05 mm
- Práctico soporte de sobremesa
- Recubierto de plástico con 91,44 cm (3 pies) de caucho
Especificaciones
Soporte de sobremesa | |
Esterilizable en autoclave | |
Bolsas de eliminación de residuos de 300 x 200 mm | |
300 x 200 mm |
Revestido de plástico | |
Sí | |
Polipropileno |