Learn More
Benzaldehído, +99,5 %, puro, redestilado, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10379772 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
10379772 100 mL 100 ml
10420554 1 L 1 litro
2 options
Código de producto. 10379772
Marca: Thermo Scientific Acros 378361000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 100-52-7 | C7H6O | 106.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-52-7
Peso molecular (g/mol) 106.12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzaldehyde
Punto de fusión -26.0°C
Densidad 1.0430 g/mL
Punto de ebullición 179.0°C
Temperatura de inflamación 64°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5+%
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula molecular C7H6O
Fórmula lineal C6H5CHO
Índice de refracción 1.5440 to 1.5460
Cantidad 100 mL
Índice Merck 15, 1060
Gravedad específica 1.043
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: slightly soluble. Other solubilities: miscible with alcohol, ether and most other common, organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.12
Grado Pure
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.