Learn More
Benzaldehído dimetil acetal, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10666622
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
100 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1125-88-8
Número MDL MFCD00008491
Clave InChI HEVMDQBCAHEHDY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzaldehyde dimethyl acetal, dimethoxymethyl benzene, alpha,alpha-dimethoxytoluene, dimethoxyphenylmethane, benzene, dimethoxymethyl, benzaldehydedimethylacetal, dimethoxymethyl-benzene, benzaldehyde, dimethyl acetal, benzaldehyde dimethylacetal, unii-w6t83k35ca
PubChem CID 62375
Nombre IUPAC dimetoximetilbenceno
SMILES COC(C1=CC=CC=C1)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzaldehyde dimethyl acetal
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 1.0100g/mL
Punto de ebullición 87.0°C to 89.0°C (18.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 69°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C9H12O2
Fórmula lineal C6H5CH(OCH3)2
Índice de refracción 1.4920 to 1.4940
Cantidad 100 mL
Beilstein 07,209
Gravedad específica 1.01
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes
Peso molecular (g/mol) 152.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.19
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzaldehyde dimethyl acetal
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.