Learn More
Benzamida, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11458743
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
Código de producto. 11458743
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A10501.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 55-21-0 | C7H7NO | 121.139 g/mol
Benzamide is utilized to study the mechanism of photocatalytic decomposition of aqueous solution of acetic acid, acetamide and acetonitrile in the presence of semiconductors. It is used as a nictoinamide-mimic PARP inhibitor and neuroprotectant. Further, it is used to develop a robust screening method to study biotransformations using (+)-gamma-lactamase enzyme. It is also employed in the determination of glycine. In addition to this, it is used as an intermediate in organic synthesis as well as in the production of pharmaceuticals and dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La benzamida se utiliza para estudiar el mecanismo de descomposición fotocatalítica de la solución acuosa de ácido acético, acetamida y acetonitrilo en presencia de semiconductores. Se utiliza como inhibidor de la PARP y neuroprotector de la mímica nictoinamida. Además, se utiliza para desarrollar un método de detección sólido para estudiar las biotransformaciones utilizando la enzima (+)-gama-lactamasa. También se emplea en la determinación de la glicina. Además, se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica, así como en la producción de productos farmacéuticos y colorantes.
Solubilidad
Soluble en agua, metanol, amoníaco, piridina, tetracloruro de carbono, disulfuro de carbono y etanol. Ligeramente soluble en benceno y éter etílico.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55-21-0
Fórmula molecular C7H7NO
Peso molecular (g/mol) 121.139
Número MDL MFCD00007968
Clave InChI KXDAEFPNCMNJSK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoic acid amide, benzoylamide, phenylcarboxyamide, phenylcarboxamide, benzenecarboxamide, amid kyseliny benzoove, amid kyseliny benzoove czech, phenyl carboxyamide, ccris 4594, benzoic acid,amide
PubChem CID 2331
ChEBI CHEBI:28179
Nombre IUPAC benzamida
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzamide
Punto de fusión 125°C to 129°C
Densidad 1.341
Punto de ebullición 288°C
Temperatura de inflamación 180°C (356°F)
Cantidad 100 g
Beilstein 385876
Índice Merck 14,1060
Información de solubilidad Soluble in water,methanol,ammonia,pyridine,carbon tetrachloride,carbon disulfide and ethanol. Slightly soluble in benzene and ethyl ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.14
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzamide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Benzamide