Learn More
Bencenosulfonamida, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494243
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
11494243 250 g 250 g
11484243 1000 g 1000 g
11404253 5000 g 5000 g
3 options
Código de producto. 11494243
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A10891.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 98-10-2 | C6H7NO2S | 157.187 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
La presencia de los grupos bencenosulfonilamido (BS) desplazó la actividad de las fluoroquinolonas antimicrobianas clásicas de ser más activas contra las cepas Gram-negativas a Gram-positivas. Adsorción biosespecífica de la anhidrasa carbónica a monooléteres automontados de alcanotiolatos que presentan grupos de bencenosulfonamida sobre oro. La unión biosespecífica de la anhidrasa carbónica a las sams mixtas que presentan ligandos de bencenosulfonamida condujo a un sistema modelo para estudiar los efectos estéricos laterales. En la ingeniería de la especificidad de las fluoroquinolonas antibacterianas, las modificaciones de bencenosulfonamida en la c-7 de ciprofloxacina cambian su blanco primario instreptococcus pneumoniae de topoisomerasa IV a gyrasa. Las sustituciones polares en el anillo de bencenosulfonamida del celecoxib ofrecen una potente clase de 1,5-diarilpirazol de2 los inhibidores COX.
Solubilidad
Soluble en metanol (25 mg/ml) y agua (4.3 mg/ml a 16 °C).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98-10-2
Fórmula molecular C6H7NO2S
Peso molecular (g/mol) 157.187
Número MDL MFCD00007930
Clave InChI KHBQMWCZKVMBLN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzenesulphonamide, benzosulfonamide, benzolsulfonamide, phenyl sulfonamide, benzene sulfonamide, phenylsulfonamide, m and b 7973, chembl27601, benzolsulfonamid, benzensulfonamide
PubChem CID 7370
Nombre IUPAC bencenosulfonamida
SMILES C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzenesulfonamide
Punto de fusión 151°C to 154°C
Temperatura de inflamación 250°C (482°F)
Olor Odorless
Cantidad 250 g
Beilstein 1100566
Información de solubilidad Soluble in methanol (25mg/ml),and water (4.3mg/ml at 16°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.19
Porcentaje de pureza ≥98%