Learn More
Ácido bencensulfónico, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15493117
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
2500 g
500 g
15493117 500 g 500 g
15483117 2500 g 2500 g
2 options
Código de producto. 15493117
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A16148.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 98-11-3 | C6H6O3S | 158.171 g/mol
Benzenesulfonic acid is mainly consumed by conversion to other specialty chemicals. A variety of pharmaceutical drugs are prepared as salts of benzenesulfonic acid and are known as besylates or besilates. The alkali metal salt of benzenesulfonic acid was once widely used in the production of phenol. It acts as an acid catalyst for direct esterification of amino acids and peptides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el ácido bencensulfónico se consume principalmente por la conversión a otros productos químicos especializados. Una variedad de medicamentos farmacéuticos se preparan como sales de ácido bencensulfónico y se conocen como besilatos. La sal de metal alcalino del ácido bencensulfónico se solía utilizar en la producción de fenol. Actúa como catalizador de ácidos para la esterificación directa de los aminoácidos y los péptidos.
Solubilidad
soluble en agua y alcohol. Ligeramente soluble en benceno. Insoluble en disolventes no polares.
Notas
es higroscópico. Incompatible con agentes y bases oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98-11-3
Fórmula molecular C6H6O3S
Peso molecular (g/mol) 158.171
Número MDL MFCD00011689
Clave InChI SRSXLGNVWSONIS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzenesulphonic acid, phenylsulfonic acid, besylic acid, benzene sulphonic acid, benzenemonosulfonic acid, benzene sulfonic acid, kyselina benzensulfonova, benzensulfonic acid, ccris 4595, kyselina benzensulfonova czech
PubChem CID 7371
ChEBI CHEBI:64455
Nombre IUPAC ácido bencenosulfónico
SMILES C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzenesulfonic acid
Punto de fusión ∼45°C to 50°C
Densidad 1.32
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 500 g
Número UN UN2585
Beilstein 742513
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,1070
Información de solubilidad Soluble in water and alcohol. Slightly soluble in benzene. Insoluble in non-polar solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.18
Porcentaje de pureza 94%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzenesulfonic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Benzenesulfonic acid