Learn More
Éster de isopropilo de ácido bencenosulfonico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15491769
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
A sulfonate ester that acts as a potential effects in drug substances impurity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Un éster de sulfonato que actúa como efecto potencial en la impureza de productos farmacéuticos.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y acetato de etilo.
Notas
Almacenar a 4 °C. Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6214-18-2
Fórmula molecular C9H12O3S
Peso molecular (g/mol) 200.252
Número MDL MFCD04038771
Clave InChI YQZZXXKFKTWDPY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12441430
Nombre IUPAC bencesulfonato de propan-2-il
SMILES CC(C)OS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzenesulfonic acid isopropyl ester
Color De incoloro a amarillo
Índice de refracción 1.502
Cantidad 1 g
Beilstein 1106314
Sinónimo isopropyl benzenesulfonate, isopropylbenzenesulfonate, benzenesulfonic acid, 1-methylethyl ester, benzenesulfonic acid isopropyl ester, isopropyl besylate, benzenesulfonic acid,1-methylethyl ester, benzenesulfonic acid 1-methylethyl ester
Información de solubilidad Soluble in chloroform and ethyl acetate.
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.25
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido