Learn More
Benzohidracida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Benzhydrazide |
Punto de fusión | 113°C to 117°C |
Cantidad | 25 g |
Beilstein | 471797 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 136.15 |
Porcentaje de pureza | 98% |
RUO – Research Use Only
Título del producto
Benzohidracida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido