Learn More
Bencilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11464284
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
Código de producto. 11464284
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12579.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 134-81-6 | C14H10O2 | 210.23 g/mol
Benzil is used as a pharmaceutical intermediate and uv curing resin photosensitizer. In polymer chemistry, it is used as a photoinitiator. Further, it serves as a potent inhibitor of human carboxylesterases. It is used in the preparation of diketimines by reacting with amines. It is also involved in the famous benil-benzilic acid rearrangement. In addition this, it reacts with 1,3-diphenylacetone to get tetraphenylcyclopentadienone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bencilo se utiliza como un fotosensibilizador de resina de curado por UV y como intermediario farmacéutico. En química polimérica, se utiliza como fotoiniciador. Además, sirve como potente inhibidor de las carboxilesterasas humanas. Se utiliza en la preparación de las dicetiminas al reaccionar con aminas. También participa en el famoso reordenamiento del ácido benil-bencílico. Además, reacciona con 1,3-difenilacetona para obtener tetrafenilciclopentadienona.
Solubilidad
Soluble en etanol y éter etílico. Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 134-81-6
Fórmula molecular C14H10O2
Peso molecular (g/mol) 210.23
Número MDL MFCD00003080
Clave InChI WURBFLDFSFBTLW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzil, diphenylethanedione, dibenzoyl, diphenylglyoxal, bibenzoyl, ethanedione, diphenyl, 1,2-diphenylethanedione, diphenylethane-1,2-dione, glyoxal, diphenyl, diphenyldiketon
PubChem CID 8651
ChEBI CHEBI:51507
Nombre IUPAC 1,2-difeniletano-1,2-diona
SMILES O=C(C(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzil
Punto de fusión 94°C to 96°C
Densidad 1.521
Punto de ebullición 346°C to 348°C
Cantidad 100 g
Beilstein 608047
Índice Merck 14,1078
Información de solubilidad Soluble in ethanol and ethyl ether. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.23
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzil
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: diphenylethanedione