Learn More
Bencilo, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10346070
Bencilo, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10346070
100 g, Frasco de plástico
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Código de producto. 10346070
Marca: Thermo Scientific Acros 105411000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 134-81-6
Fórmula molecular C14H10O2
Peso molecular (g/mol) 210.23
Número MDL MFCD00003080
Clave InChI WURBFLDFSFBTLW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzil, diphenylethanedione, dibenzoyl, diphenylglyoxal, bibenzoyl, ethanedione, diphenyl, 1,2-diphenylethanedione, diphenylethane-1,2-dione, glyoxal, diphenyl, diphenyldiketonMostrar másMostrar menos
PubChem CID 8651
ChEBI CHEBI:51507
Nombre IUPAC 1,2-difeniletano-1,2-diona
SMILES O=C(C(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzil
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 94.0°C to 97.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 346.0°C to 348.0°C
Pérdida por secado 0.5% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal C6H5COCOC6H5
Cantidad 100 g
Índice Merck 15,108
Información de solubilidad Solubility in water: 0.5g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether,chloroform,ethyl,acetate,benzene,toluene and nitrobenzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.23
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino
Show More Show Less
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0468943 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number105411000,105410025,105415000
Número de loteA0461902 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/04/2024 Catalog Number105411000,105410025,105415000
Número de loteA0450480 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/05/2023 Catalog Number105411000,105410025,105415000
Número de loteA0400770 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number105411000,105410025,105415000
Número de loteA0415229 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/12/2022 Catalog Number105411000,105410025,105415000
compliance-icons
Product Identifier
  • Benzil
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Bencilo, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals >
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.