Learn More
Bencimidazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
26.43€ - 255.27€
CAS 51-17-2
Fórmula molecular C7H6N2
Peso molecular (g/mol) 118.14
Número MDL MFCD00005585
Clave InChI HYZJCKYKOHLVJF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzimidazole, 1h-benzo d imidazole, 1,3-benzodiazole, benzoimidazole, o-benzimidazole, 3-azaindole, benziminazole, benzoglyoxaline, azindole, 1,3-diazaindene
PubChem CID 5798
ChEBI CHEBI:41275
SMILES N1C=NC2=CC=CC=C12
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11415103
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12763.18
50 g
26.43€
50 g
11425103
Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12763.30
250 g
83.42€
250 g
11405103
Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12763.0B
1000 g
255.27€
1000 g
Descripción
Descripción
Benzimidazole is a building block for making anthelmintic drugs like albendazole, mebendazole and triclabendazole and anti-ulcer drugs like pantoprazole, rabeprazole, lansoprazole and omeprazole. It is used in the preparation of pyrene derived benzimidazole linked polymers (BILPs), which are used for selective carbon dioxide separation applications due to their properties like porous materials, regenerability and sorbent selection parameters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bencimidazol es un componente básico de la fabricación de antihelmínticos, como el albendazol, el mebendazol y el triclabendazol. y antiulcerosos, como el pantoprazol, el rabeprazol, el lansoprazol y el omeprazol. Se utiliza en la preparación de polímeros ligados al bencimidazol derivados del pireno (BILP), que se utilizan para aplicaciones de separación selectiva de dióxido de carbono dadas sus propiedades, como materiales porosos, regenerabilidad y parámetros de selección de absorbentes.
Solubilidad
Poco soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
51-17-2
118.14
HYZJCKYKOHLVJF-UHFFFAOYSA-N
5798
N1C=NC2=CC=CC=C12
C7H6N2
MFCD00005585
benzimidazole, 1h-benzo d imidazole, 1,3-benzodiazole, benzoimidazole, o-benzimidazole, 3-azaindole, benziminazole, benzoglyoxaline, azindole, 1,3-diazaindene
CHEBI:41275
Especificaciones
Benzimidazole
170°C to 174°C
C7H6N2
109682
benzimidazole, 1h-benzo d imidazole, 1,3-benzodiazole, benzoimidazole, o-benzimidazole, 3-azaindole, benziminazole, benzoglyoxaline, azindole, 1,3-diazaindene
HYZJCKYKOHLVJF-UHFFFAOYSA-N
1H-1,3-benzodiazole
5798
118.14
51-17-2
360°C
MFCD00005585
14,1081
Sparingly soluble in water.
N1C=NC2=CC=CC=C12
118.14
CHEBI:41275
99%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 200-081-4
missing translation for 'rtecsNumber' : DD5425000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes