Learn More
a-benzopireno-d12, SPEX CertiPrep™
Tienda SPEX Certiprep Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Envase:
Ampolla de vidrio ámbar pre-ranuradas 2 ml
Descripción
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Analito | N.º de CAS | Concentración |
---|---|---|
a-benzopireno-d12 | 63466-71-7 | 1000 μ g/ml |
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Benzo(a)pyrene-d12 |
CAS | 63466-71-7, 75-09-2 |
Envase | Ampolla de vidrio ámbar pre-ranuradas 2 ml |
% mín. CAS | 0.1, 99.9 |
Cantidad | 1 mL |
% máx. CAS | 0.1, 99.9 |
Concentration or Composition Notes | El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas. |
Para utilizar con (equipo) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos |
Fórmula molecular | C20H12 |
Clave InChI | FMMWHPNWAFZXNH-AQZSQYOVSA-N |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 1A
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Carcinogenicidad Categoría 1A
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H340-Puede provocar defectos genéticos.
- H350-Puede provocar cáncer.
- H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: dichloromethane, benzo(a)pyrene- d12
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio