Learn More
Ácido benzo[b]tiofeno-2-borónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11479867
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
11479867 1 g 1 g
11489867 5 g 5 g
11499867 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 11479867
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B22835.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 98437-23-1 | C8H7BO2S | 178.01 g/mol
Benzo[b]thiophene-2-boronic acid is used in the synthesis of phosphorescent sensor for quantification of copper(II) ion, UV promoted phenanthridine syntheses, Preparation of CYP11B1 inhibitors for treatment of cortisol dependent diseases, PDE4 inhibitors, Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido benzo[b]tiofeno-2-borónico se utiliza en la síntesis de sensores fosforescentes para la cuantificación de iones de cobre(II), en la síntesis de fenantridina promovida por la irradiación UV, en la preparación de inhibidores de CYP11B1 para el tratamiento de enfermedades dependientes del cortisol, así como inhibidores de la PDE4, y en reacciones de acoplamiento cruzado de Suzuki-Miyaura.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente sellado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98437-23-1
Fórmula molecular C8H7BO2S
Peso molecular (g/mol) 178.01
Número MDL MFCD01075674
Clave InChI YNCYPMUJDDXIRH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-benzothienylboronic acid, benzo b thiophen-2-ylboronic acid, benzo b thiophene-2-boronic acid, benzothiophene-2-boronic acid, 1-benzothien-2-ylboronic acid, thianaphthene-2-boronic acid, benzo b thiophene-2-ylboronic acid, 2-benzothiopheneboronic acid, benzothiophen-2-ylboronic acid
PubChem CID 2359
SMILES OB(O)C1=CC2=CC=CC=C2S1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzo[b]thiophene-2-boronic acid
Punto de fusión ∼255°C
Cantidad 1 g
Beilstein 1637924
Información de solubilidad Insoluble in water.
Nombre IUPAC ácido (1-benzotiofen-2-il)borónico
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.02
Porcentaje de pureza 98%