Learn More
Benzofuroxano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11378255
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
11378255 50 g 50 g
11368255 10 g 10 g
2 options
Código de producto. 11378255
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L10144.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 480-96-6 | C6H4N2O2 | 136.11 g/mol
Benzofuroxan is used as an oxidant for the preparation of 2-arylsubstituted benzimidazoles, quinoxalines and 1,4-bis(alkylamino)-9,10-anthracenediones. It is also sued in the synthesis of 1,2-dinitrosobenzene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El benzofuroxano se utiliza como oxidante para la preparación de benzimidazoles, quinoxalinas y 1,4-bis(alquilamino)-9,10-antracenedionas sustituidos en 2-arilo. También se emplea en la síntesis de 1,2-dinitrosobenceno.
Solubilidad
Soluble en metanol. Insoluble en agua.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 480-96-6
Fórmula molecular C6H4N2O2
Peso molecular (g/mol) 136.11
Número MDL MFCD00005807
Clave InChI OKEAMBAZBICIFP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzofuroxan, benzofuroxane, benzofurazan 1-oxide, benzofurazan oxide, 2,1,3-benzoxadiazole 1-oxide, 2,1,3-benzoxadiazole, 1-oxide, benzofurazan, 1-oxide, 2,1,3-benzoxadiazol-1-ium-1-olate, benzo c 1,2,5-oxadiazol-1-ol, benzofurazan n-oxide
PubChem CID 68075
Nombre IUPAC 3-oxido-2,1,3-benzoxadiazol-3-io
SMILES C1=CC2=NO[N+](=C2C=C1)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzofuroxan
Punto de fusión 67°C to 71°C
Cantidad 50 g
Beilstein 125112
Información de solubilidad Soluble in methanol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.11
Porcentaje de pureza 98%