Learn More
Estándar de punto de fusión de ácido benzoico, Reagecon™
BIOPHARMA
Código de producto. 13592100 Tienda Reagecon Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. 13592100
Marca: Reagecon RMP122
Especificaciones
Envase 1 g
Cantidad 1 g
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • MELTING POINT STANDARD BENZOIC ACID 121 to 123°C
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.