Learn More
Ácido benzoico, sal sódica, +99%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10063903
Click to view available options
Cantidad:
1kg
5kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 532-32-1
Fórmula molecular C7H5NaO2
Peso molecular (g/mol) 144.11
Número MDL MFCD00012463
Clave InChI WXMKPNITSTVMEF-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium benzoate, benzoic acid, sodium salt, benzoic acid sodium salt, sobenate, antimol, benzoate sodium, benzoate of soda, benzoate, sodium, natrium benzoicum, caswell no. 746
PubChem CID 517055
Nombre IUPAC sodio;benzoato
SMILES [Na+].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium benzoate
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal C6H5CO2Na
Beilstein 09, 92
Fieser 01,1044; 02,377
Índice Merck 15, 8718
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.11
Porcentaje de pureza ≥99.0% (on dried substance)
Grado Extra puro
Cantidad 5kg
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Tambor de plástico
Forma física Cristales, gránulos, escamas o polvo cristalino