Learn More
Anhídrido benzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7021790
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
Código de producto. 11462417
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14269.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 93-97-0 | C14H10O3 | 226.231 g/mol
Benzoic anhydride is used as a benzoylating agent in the manufacture of pharmaceuticals, dyes and intermediates. It serves as an arylation agent in the Heck reaction. It is also used to get benzoic acid through dehydration. Further, it is used to prepare furan-2-yl-phenyl-methanone, which is similar to Friedel-Crafts acylation reaction. In addition to this, it is used for the synthesis of carboxylic esters and lactones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El anhídrido benzoico se utiliza como agente benzoilante en la fabricación de productos farmacéuticos, colorantes y sustancias intermedias. Sirve como agente de arilación en la reacción de Heck. También se utiliza para obtener ácido benzoico mediante deshidratación. Además, se utiliza para preparar furan-2-il-fenil-metanona, que es similar a la reacción de acilación de Friedel-Crafts. Aparte de esto, se utiliza para la síntesis de ésteres carboxílicos y lactonas.
Solubilidad
Soluble en alcohol, éter, cloroformo, acetona, acetato de etilo, benceno, tolueno, ácido acético glacial, anhídrido acético y etanol. Ligeramente soluble en benceno y acetona. No soluble en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con ácidos fuertes, agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 93-97-0
Fórmula molecular C14H10O3
Peso molecular (g/mol) 226.231
Número MDL MFCD00003073
Clave InChI CHIHQLCVLOXUJW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoic anhydride, benzoic acid, anhydride, benzoyl anhydride, benzoylbenzoate, benzoic acid anhydride, benzoic acid, 1,1'-anhydride, phenyl anhydride, benzoesaeureanhydrid, unii-9k7x34fov2, phenylcarbonyl benzoate
PubChem CID 7167
ChEBI CHEBI:38815
Nombre IUPAC benzoato de benzoílo
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC(=O)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzoic Anhydride
Punto de fusión 40°C to 44°C
Densidad 1.199
Punto de ebullición 360°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥98%
Cantidad 50 g
Beilstein 516726
Sensibilidad Moisture sensitive
Índice Merck 14,1092
Información de solubilidad Soluble in alcohol,ether,chloroform,acetone,ethyl acetate,benzene,toluene,glacial acetic acid,acetic anhydride and ethanol. Slightly soluble in benzene and acetone. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.23
Porcentaje de pureza 98%