Learn More
Anhídrido benzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10204660
Anhídrido benzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10204660
500 g, Frasco de plástico
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Código de producto. 10204660
Marca: Thermo Scientific Acros 105505000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 93-97-0
Fórmula molecular C14H10O3
Peso molecular (g/mol) 226.23
Número MDL MFCD00003073
Clave InChI CHIHQLCVLOXUJW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoic anhydride, benzoic acid, anhydride, benzoyl anhydride, benzoylbenzoate, benzoic acid anhydride, benzoic acid, 1,1'-anhydride, phenyl anhydride, benzoesaeureanhydrid, unii-9k7x34fov2, phenylcarbonyl benzoate
PubChem CID 7167
ChEBI CHEBI:38815
Nombre IUPAC benzoato de benzoílo
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC(=O)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzoic anhydride
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 38.0°C to 44.0°C
Color Blanco
Densidad 1.1900g/mL
Punto de ebullición 360.0°C
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal (C6H5CO)2O
Cantidad 500 g
Beilstein 09,164
Fieser 01,49; 05,23
Índice Merck 15,1094
Gravedad específica 1.19
Información de solubilidad Solubility in water: 0,01g/L. Other solubilities: soluble in alcohol,chloroform,acetone,benzene,,ethyl acetate,toluene,xylene,ether,glacial,acetic acid,acetic anhydride,moderately soluble in petroleum ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.23
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0450926 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/05/2023 Catalog Number105500025,105505000,105501000,105500250
Número de loteA0395009 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number105500025,105505000,105501000,105500250
Número de loteA0408922 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/12/2022 Catalog Number105500025,105505000,105501000,105500250
Número de loteA0414997 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/12/2022 Catalog Number105500025,105505000,105501000,105500250
Número de loteA0418009 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/12/2022 Catalog Number105500025,105505000,105501000,105500250
compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzoic anhydride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Anhídrido benzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >