Learn More
Benzoína, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10457860 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
Código de producto. 10457860
Marca: Thermo Scientific Acros 105511000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 119-53-9 | C14H12O2 | 212.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 119-53-9
Fórmula molecular C14H12O2
Peso molecular (g/mol) 212.25
Número MDL MFCD00004496
Clave InChI ISAOCJYIOMOJEB-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo benzoin, 2-hydroxy-2-phenylacetophenone, benzoylphenylcarbinol, benzoin tincture, +--benzoin, ethanone, 2-hydroxy-1,2-diphenyl, bitter almond oil camphor, phenylbenzoyl carbinol, 2-hydroxy-1,2-diphenylethan-1-one, alpha-hydroxybenzyl phenyl ketone
PubChem CID 8400
ChEBI CHEBI:17682
Nombre IUPAC 2-hidroxi-1,2-difeniletanona
SMILES OC(C(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzoin
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 133.0°C to 137.0°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 194.0°C (12.0 mmHg)
Pérdida por secado 1% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal C6H5CH(OH)COC6H5
Cantidad 100 g
Índice Merck 15, 1095
Información de solubilidad Solubility in water: sparingly soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.25
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo