Learn More
Benzoina, extrapura, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
250 g, Jarra de plástico para polvo
Especificaciones
Especificaciones
CAS | 119-53-9 |
Punto de fusión | 133°C |
Color | Blanco |
Punto de ebullición | 194°C |
Envase | Jarra de plástico para polvo |
Fórmula molecular | C14H12O2 |
Número MDL | 4496 |
Cantidad | 250 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 212.25g/mol |
Forma física | Sólido en polvo |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Benzoin