Learn More
Benzonitrilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11419113
Benzonitrilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11419113
500 g
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11419113
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A11173.36
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Benzonitrile is a widely utilized as a solvent and an intermediate in industries making drugs, perfumes, dyes, rubber, textiles, resins and specialty lacquers. It finds application as a versatile precursor for many derivatives. It coordinates with transition metal to form complexes which act as synthetic intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El benzonitrilo se utiliza ampliamente utilizado como disolvente y como intermedio en industrias de fabricación de fármacos, perfumes, tintes, caucho, textiles, resinas y lacas especiales. Encuentra la aplicación como un precursor versátil para muchos derivados. Coordina con el metal de transición para formar complejos que actúan como intermedios sintéticos.
Solubilidad
Miscible con disolventes orgánicos comunes. No miscible con agua.
Notas
Higroscópico. Incompatible con bases fuertes, agentes oxidantes fuertes, agentes reductores, ácidos, cloratos, nitratos y plásticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-47-0
Fórmula molecular C7H5N
Peso molecular (g/mol) 103.124
Número MDL MFCD00001770
Clave InChI JFDZBHWFFUWGJE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenyl cyanide, cyanobenzene, benzenenitrile, benzoic acid nitrile, benzene, cyano, benzenecarbonitrile, phenylcyanide, fenylkyanid, fenylkyanid czech, benzonitril
PubChem CID 7505
ChEBI CHEBI:27991
Nombre IUPAC benzonitrilo
SMILES C1=CC=C(C=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzonitrile
Punto de fusión -13°C
Densidad 1.007
Punto de ebullición 191°C to 193°C
Temperatura de inflamación 71°C (159°F)
Índice de refracción 1.5285
Cantidad 500 g
Número UN UN2224
Beilstein 506893
Índice Merck 14,1097
Información de solubilidad Miscible with common organic solvents. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 103.12
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzonitrile
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Benzonitrile
RUO – Research Use Only
Título del producto
Benzonitrilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >