Learn More
Benzonitrile, Reagent Grade, 99%, Honeywell™
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
Envase:
Glass Bottle
Descripción
- ≥95% for general laboratory use.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Benzonitrile |
Punto de fusión | -13°C |
Color | Colorless |
Punto de ebullición | 191°C |
Temperatura de inflamación | 70°C (158°F) |
Envase | Glass Bottle |
Fórmula lineal | C6H5CN |
Cantidad | 100 mL |
Número UN | UN2224 |
Beilstein | 506893 |