Learn More
Benzofenona, 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
40.50€ - 144.00€
CAS | 119-61-9 |
---|---|
Fórmula molecular | C13H10O |
Peso molecular (g/mol) | 182.22 |
Clave InChI | RWCCWEUUXYIKHB-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | benzophenone, diphenyl ketone, benzoylbenzene, phenyl ketone, methanone, diphenyl, alpha-oxoditane, ketone, diphenyl, benzene, benzoyl, alpha-oxodiphenylmethane, diphenylketone |
PubChem CID | 3102 |
ChEBI | CHEBI:41308 |
Nombre IUPAC | difenilmetanona |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10529980
|
Thermo Scientific Acros
105565000 |
500 g | Frasco de plástico |
40.50€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10627632
|
Thermo Scientific Acros
105560010 |
1 kg | Frasco de plástico |
58.50€
1 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11974841
|
Thermo Scientific Acros
105560050 |
5 kg | Tambor de plástico |
144.00€
5 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
119-61-9 | |
182.22 | |
benzophenone, diphenyl ketone, benzoylbenzene, phenyl ketone, methanone, diphenyl, alpha-oxoditane, ketone, diphenyl, benzene, benzoyl, alpha-oxodiphenylmethane, diphenylketone | |
CHEBI:41308 | |
C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2 |
C13H10O | |
RWCCWEUUXYIKHB-UHFFFAOYSA-N | |
3102 | |
difenilmetanona |
Especificaciones
Benzophenone | |
98.5 | |
47.0°C to 49.0°C | |
305.0°C | |
Auténtico | |
C13H10O | |
07,411 | |
15,11 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: 1g/7.5mL alcohol,1g/6mL ether,soluble in chloroform,acetone and benzene | |
C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2 | |
182.22 | |
CHEBI:41308 | |
99% | |
Polvo cristalino o copos |
119-61-9 | |
100.0 | |
Blanco | |
143°C | |
98.5% min. (GC) | |
(C6H5)2CO | |
13,108 | |
benzophenone, diphenyl ketone, benzoylbenzene, phenyl ketone, methanone, diphenyl, alpha-oxoditane, ketone, diphenyl, benzene, benzoyl, alpha-oxodiphenylmethane, diphenylketone | |
RWCCWEUUXYIKHB-UHFFFAOYSA-N | |
difenilmetanona | |
3102 | |
182.22 | |
Pure |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
Nocivo para los organismos acuáticos con efectos de larga duración.
Declaración de GHS P
No respirar polvo, humo, gas, niebla, vapores, aerosoles.
Buscar asesoramiento o asistencia médica inmediata si la persona se encuentra mal.
Evitar su liberación al medioambiente.
Desechar el contenido/el recipiente en un lugar aprobado para la eliminación de residuos.
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 204-337-6
- Benzophenone
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
RUO – Research Use Only