Learn More
Benzoxazol, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10407480
Benzoxazol, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10407480
25 g
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Código de producto. 10407480
Marca: Thermo Scientific Acros 105680250
Solicitar formato a granel o personalizado
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 273-53-0
Fórmula molecular C7H5NO
Peso molecular (g/mol) 119.12
Número MDL MFCD00005765
Clave InChI BCMCBBGGLRIHSE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoxazole, 1-oxa-3-azaindene, 1-oxa-3-aza-1h-indene, benzo d oxazole, benzooxazole, usaf ek-5017, unii-j233y1i55i, benzoxazol, benzoxazoline, benzothiazoieMostrar másMostrar menos
PubChem CID 9228
ChEBI CHEBI:38814
Nombre IUPAC 1,3-benzoxazol
SMILES O1C=NC2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzoxazole
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 27°C to 30°C
Color Marrón anaranjado a amarillo
Punto de ebullición 182°C
Temperatura de inflamación 58°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Beilstein 27, 42
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,sulfuric acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.12
Porcentaje de pureza 97+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
2 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0408069 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/05/2024 Catalog Number105680250,105681000,105680050
Número de loteA0450826 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/05/2023 Catalog Number105680250,105681000,105680050
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzoxazole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Benzoxazol, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals >