Learn More
Cloruro de benzoilo, 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10697242
Cloruro de benzoilo, 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10697242
1 L, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10697242
Marca: Thermo Scientific Acros 105750010
Solicitar formato a granel o personalizado
Cloruro de benzoílo, 99 %, C7H5ClO, número CAS-98-88-4, unii-vty8706w36, a-clorobenzaldehído, benzaldehído, alfa-cloro, cloruro de ácido benzoico, cloruro de bencenocarbonilo, ácido benzoico, cloruro, alfa-clorobenzaldehído, cloruro de benzoílo, ccris 802, cloruro de benzoílo, 2,5 l, 98,5 % mín. (GC), 09, 182
Benzoyl Chloride, 99%, C7H5ClO, CAS Number-98-88-4, unii-vty8706w36, a-chlorobenzaldehyde, benzaldehyde, alpha-chloro, benzoic acid chloride, benzenecarbonyl chloride, benzoic acid, chloride, alpha-chlorobenzaldehyde, benzoylchloride, ccris 802, benzoylchlorid, 2.5L, 98.5% min. (GC), 09, 182
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98-88-4
Fórmula molecular C7H5ClO
Peso molecular (g/mol) 140.57
Número MDL MFCD00000653
Clave InChI PASDCCFISLVPSO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzenecarbonyl chloride, benzoic acid, chloride, benzoylchloride, alpha-chlorobenzaldehyde, benzoic acid chloride, benzoylchlorid, benzaldehyde, alpha-chloro, a-chlorobenzaldehyde, ccris 802, unii-vty8706w36
PubChem CID 7412
ChEBI CHEBI:82275
Nombre IUPAC cloruro de benzoílo
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzoyl Chloride
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -1.0°C
Densidad 1.2100g/mL
Punto de ebullición 198.0°C
Temperatura de inflamación 93°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5COCl
Índice de refracción 1.5520 to 1.5540
Cantidad 1 L
Número UN 1736
Beilstein 09, 182
Fieser 01,50; 05,24; 13,219
Índice Merck 15, 1115
Gravedad específica 1.21
Información de solubilidad Solubility in water: reacts, 2 mg/mL. Other solubilities: decomposes in alcohols and in water, soluble in ether, benzene; miscible with oils,, carbon disulfide, ccl4
Viscosidad 0.0012 Pas (30°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.57
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado Pure
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0467463 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/11/2024 Catalog Number105750025,105750010,10575090
Número de loteA0461662 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/06/2024 Catalog Number105750025,105750010,10575090
Número de loteA0444416 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/01/2024 Catalog Number105750025,105750010,10575090
Número de loteA0432127 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/01/2023 Catalog Number105750025,105750010,10575090
Número de loteA0395528 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number105750025,105750010,10575090
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzoyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Cloruro de benzoilo, 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals >