Learn More
Alcohol bencílico, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Benzyl alcohol |
CAS | 100-51-6 |
Punto de fusión | -15.0°C |
Densidad | 1.0440g/mL |
Punto de ebullición | 205.0°C |
Temperatura de inflamación | 96°C |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula molecular | C7H8O |
Fórmula lineal | C6H5CH2OH |
Índice de refracción | 1.5380 to 1.5410 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
Nombre del producto
- Benzyl alcohol
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.