Learn More
Alcohol bencílico, ReagentPlus™, ≥99 %, Honeywell™
Código de producto. p-7120224 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
20 L
Envase:
Frasco de vidrio
Glass Bottle
Lata de acero inoxidable
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
2.50 litro
20 litros
500 ml
Código de producto. 15680980
Marca: Honeywell Research Chemicals 108006100ML
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Grado de reactivo,≥99%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-51-6
Fórmula molecular C7H8O
Peso molecular (g/mol) 108.14
Número MDL MFCD00004599,MFCD03792087
Clave InChI WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzyl alcohol, benzenemethanol, phenylcarbinol, benzoyl alcohol, hydroxytoluene, benzenecarbinol, phenylmethyl alcohol, alpha-toluenol, hydroxymethyl benzene, benzylalcohol
PubChem CID 244
ChEBI CHEBI:17987
Nombre IUPAC fenilmetanol
SMILES OCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl Alcohol
Punto de fusión -15.4°C
Color Incolora
Densidad 1.045g/mL at 25°C
Punto de ebullición 205.3°C
Temperatura de inflamación 96°C (204.8°F)
Punto de ignición 817°F
Envase Glass Bottle
Fórmula lineal C6H5CH2OH
Índice de refracción n20/D 1.539(lit.)
Cantidad 100 mL
Número UN UN3334
Beilstein 878307
Densidad del vapor 3.7 (vs air)
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.14g/mol
Presión de vapor 3.75mmHg (77°C), 13.3mmHg (100°C)
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado ReagentPlus
Forma física Liquid
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzyl alcohol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302 + H332-Nocivo en caso de ingestión o inhalación.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.