Learn More
Benzoato de bencilo, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
46.03€ - 405.02€
CAS 120-51-4
Fórmula molecular C14H12O2
Peso molecular (g/mol) 212.25
Número MDL MFCD00003075
Clave InChI SESFRYSPDFLNCH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ascabiol, benylate, novoscabin, benzoic acid, phenylmethyl ester, scabitox, scobenol, ascabin, benzyl phenylformate, benzoic acid, benzyl ester, phenylmethyl benzoate
PubChem CID 2345
ChEBI CHEBI:41237
Nombre IUPAC benzoato de bencilo
SMILES O=C(OCC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10654752
Ver documentos
Thermo Scientific Acros
105862500
250 mL Frasco de vidrio
46.03€
250 ml
10396210
missing translation for 'viewDocuments' Detalles de la promoción
Thermo Scientific Acros
105860010
1 L Frasco de vidrio
111.56€
1 litro
10607744
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Acros
105860051
5 L Tambor de plástico
405.02€
5 litros
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
120-51-4
212.25
SESFRYSPDFLNCH-UHFFFAOYSA-N
2345
benzoato de bencilo
C14H12O2
MFCD00003075
ascabiol, benylate, novoscabin, benzoic acid, phenylmethyl ester, scabitox, scobenol, ascabin, benzyl phenylformate, benzoic acid, benzyl ester, phenylmethyl benzoate
CHEBI:41237
O=C(OCC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Benzyl benzoate
120-51-4
100.0
Incolora
323.0°C
Auténtico
C14H12O2
1.5670 to 1.5700
09, 121
1.118
Solubility in water: 15.3mg/l (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,chloroform and ether,insoluble in glycerol
O=C(OCC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
212.25
CHEBI:41237
212.25
Líquido
0.3mg KOH/g max.
99.0
18.0°C to 20.0°C
1.1180g/mL
147°C
99% min. (GC)
C6H5CO2CH2C6H5
MFCD00003075
15, 1130
ascabiol, benylate, novoscabin, benzoic acid, phenylmethyl ester, scabitox, scobenol, ascabin, benzyl phenylformate, benzoic acid, benzyl ester, phenylmethyl benzoate
SESFRYSPDFLNCH-UHFFFAOYSA-N
benzoato de bencilo
2345
10.9 mPa.s (25°C)
99+%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Nocivo en caso de ingestión.
Tóxico para los organismos acuáticos con efectos de larga duración.
Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Declaración de GHS P
EN CASO DE INGESTIÓN: enjuagarse la boca.
NO inducir el vómito.
Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal.
Lavar bien la cara, las manos y cualquier región de la piel que haya quedado expuesta después de la manipulación.
Evitar su liberación al medioambiente.
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 204-402-9
Nombre del producto
  • Benzyl benzoate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.