Learn More
Benzoato de bencilo, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11372076
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
250 g
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11372076
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L03258.30
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 120-51-4 | C14H12O2 | 212.25 g/mol
Benzyl benzoate is used as repellent for chiggers, ticks, and mosquitoes. It is an effective and inexpensive topical treatment for human scabies. It has vasodilating and spasmolytic effects and is present in many asthma and whooping cough drugs. It is also a dye carrier, solvent for cellulose derivatives, plasticizer, and fixative in the perfume industry
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Miscible con etanol, alcohol, cloroformo, éter y aceites.
Notas
Incompatible con los agentes oxidantes. Almacenar en un recipiente bien cerrado, en un lugar fresco, seco y bien ventilado, alejado de sustancias incompatibles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120-51-4
Fórmula molecular C14H12O2
Peso molecular (g/mol) 212.25
Número MDL MFCD00003075
Clave InChI SESFRYSPDFLNCH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ascabiol, benylate, novoscabin, benzoic acid, phenylmethyl ester, scabitox, scobenol, ascabin, benzyl phenylformate, benzoic acid, benzyl ester, phenylmethyl benzoate
PubChem CID 2345
ChEBI CHEBI:41237
Nombre IUPAC benzoato de bencilo
SMILES O=C(OCC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl benzoate
Punto de fusión 18°C to 20°C
Densidad 1.112
Punto de ebullición 323°C to 324°C
Temperatura de inflamación 147°C (296°F)
Fórmula lineal C6H5CO2CH2C6H5
Índice de refracción 1.568
Cantidad 250 g
Número UN UN3082
Beilstein 2049280
Índice Merck 14,1127
Información de solubilidad Miscible with ethanol,alcohol,chloroform,ether,oils.
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.25
Porcentaje de pureza ≥99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzyl benzoate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Benzyl benzoate