Learn More
Bromuro de bencilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Benzyl bromide |
Nombre de nota | 98% |
% mín. CAS | 97.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Punto de fusión | -2 °C |
Color | De incoloro a amarillo |
Densidad | 1.4300g/mL |
Punto de ebullición | 198.0°C to 199.0°C |
Temperatura de inflamación | 86°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0465614 | Certificado de análisis | 22/08/2024 | 105870050,105875000,105870010,105871000 |
A0464082 | Certificado de análisis | 02/07/2024 | 105870050,105875000,105870010,105871000 |
A0455256 | Certificado de análisis | 25/08/2023 | 105870050,105875000,105870010,105871000 |
A0449869 | Certificado de análisis | 27/02/2023 | 105870050,105875000,105870010,105871000 |
A0395775 | Certificado de análisis | 15/12/2022 | 105870050,105875000,105870010,105871000 |
Seguridad y manipulación
- Benzyl bromide
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.