Learn More
Bromuro de bencilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Benzyl bromide is widely useful in organic synthesis as a benzyl protecting group for alcohols and carboxylic acids. It is used in the preparation of foaming and frothing agents, quaternary ammonium compounds, peniclins, photographic chemicals, synthetic resins, dyes and plasticizers and esters. It is also involved in the synthesis of (E)-(2-Iodovinyl)benzene by reacting it with diiodomethane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El bromuro de bencilo es ampliamente útil en la síntesis orgánica como grupo protector de bencilo para alcoholes y ácidos carboxílicos. Se utiliza en la preparación de agentes espumantes y espumosos, compuestos de amonio cuaternario, peniclinas, fotografía
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Benzyl bromide |
Punto de fusión | -4°C |
Densidad | 1.438 |
Punto de ebullición | 198°C to 199°C |
Temperatura de inflamación | 87°C (189°F) |
Olor | Pungent, Makes Eyes Water |
Índice de refracción | 1.575 |
Cantidad | 1000 g |
Número UN | UN1737 |
Beilstein | 385801 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- alpha-Bromotolueno
- Atención
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta:.