Learn More
Cloruro de bencilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10065740
Cloruro de bencilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10065740
1 kg, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Código de producto. 10065740
Marca: Thermo Scientific Acros 405090010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de alquilación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-44-7, 75-56-9
Número MDL MFCD00000889
Clave InChI KCXMKQUNVWSEMD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzyl chloride, chloromethyl benzene, benzylchloride, alpha-chlorotoluene, benzylchlorid, chlorophenylmethane, benzene, chloromethyl, chlorure de benzyle, tolyl chloride, alpha-chlortoluol
PubChem CID 7503
ChEBI CHEBI:615597
Nombre IUPAC clorometilbenceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl chloride
Nombre de nota Stabilized, Pure
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H7Cl
Fórmula lineal C6H5CH2Cl
Índice de refracción 1.5370 to 1.5390 (20°C, 589nm)
Cantidad 1 kg
Estabilizante 0.25% propylene oxide
Peso molecular (g/mol) 126.583
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.59
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Grado Pure
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0442134 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number405090050,405092500,405090010,405090025
Número de loteA0445414 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/01/2024 Catalog Number405090050,405090100,405092500,405090010,405090025
Número de loteA0442134 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/11/2023 Catalog Number405090050,405090100,405092500,405090010,405090025
Número de loteA0447574 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number405090050,405090100,405092500,405090010,405090025
Número de loteA0436978 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/12/2021 Catalog Number405090050,405090100,405092500,405090010,405090025
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzyl chloride, stabilized
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Cloruro de bencilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >