Learn More
Cloruro de bencilo, 99 %, estable, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Benzyl Chloride is used as an intermediate for manufacturing of benzyl alcohol, benzoic acid and benzyl cyanide. It is also used to prepare benzyl esters, which are used as plasticizer, flavorants and perfumes. It acts as an intermediate in the preparation of phenylacetic acid. In organic synthesis, it is used as an alkylating agent and utilized for the introduction of the benzyl protecting group for alcohols. Further, it is involved in the preparation of quaternary ammonium salts by reaction with tertiary amines. In addition to this, it is used to prepare Grignard reagent by reacting with metallic magnesium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El cloruro de bencilo se utiliza como intermediario para la fabricación de alcohol bencílico, ácido benzoico y cianuro de bencilo. También se utiliza para preparar ésteres de bencilo, que se utilizan como plastificadores, aromatizantes y perfumes. Actúa como intermediario en la preparación del ácido fenilacético. En síntesis orgánica, se utiliza como un agente alquilante, además de para la introducción del grupo protector bencilo para alcoholes. Asimismo, participa en la preparación de sales de amonio cuaternario por reacción con aminas terciarias. Además, se utiliza para preparar el reactivo Grignard reaccionando con magnesio metálico.
Solubilidad
Miscible con alcohol, éter. Insoluble en agua; miscible con alcohol, éter y cloroformo.
Notas
Sensible a la luz y la humedad. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con metales comunes, plomo, agentes oxidantes, hierro, sales de hierro, latón y aluminio
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Benzyl chloride |
Nombre de nota | stabilized |
Punto de fusión | -43°C |
Densidad | 1.099 |
Punto de ebullición | 178°C to 180°C |
Temperatura de inflamación | 73°C (163°F) |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99%, Stabilized |
Índice de refracción | 1.538 |
Cantidad | 10,000 g |
Número UN | UN1738 |