Learn More
Cloroformiato de bencilo, 97 % en peso, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10183580
Cloroformiato de bencilo, 97 % en peso, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10183580
5 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10183580
Marca: Thermo Scientific Acros 152940050
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Cloroformiato de bencilo, 97 % de peso, estabilizado, Acros Organics, cantidad:500g, Envasado:Frasco de vidrio, Punto de ebullición:De 178,0 °C a 180,0 °C, sin designar, punto de fusión:-20,0 °C, peso molecular:170,6; Porcentaje de pureza:97 % de peso, intervalo porcentual de ensayo:96 % mín. (GC), Beilstein:06.437
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de acoplamiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 501-53-1, 100-44-7
Fórmula molecular C8H7ClO2
Peso molecular (g/mol) 170.6
Clave InChI HSDAJNMJOMSNEV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzyl chloroformate, carbobenzoxy chloride, benzyl chlorocarbonate, cbz chloride, benzyloxycarbonyl chloride, carbobenzyloxy chloride, carbonochloridic acid, phenylmethyl ester, benzylcarbonyl chloride, cbz-cl, chloroformic acid, benzyl ester
PubChem CID 10387
Nombre IUPAC carbonocloridato de bencilo
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl chloroformate
Punto de fusión -20.0°C
Densidad 1.2000g/mL
Punto de ebullición 178.0°C to 180.0°C
Temperatura de inflamación 92°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClCO2CH2C6H5
Índice de refracción 1.5160 to 1.5180
Cantidad 5 g
Beilstein 06,437
Fieser 01,109; 02,59; 15,22
Índice Merck 15,1801
Gravedad específica 1.2
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Estabilizante 0.1% anhydrous sodium carbonate
Viscosidad 2.36 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.6
Porcentaje de pureza 97 wt%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzyl chloroformate, stabilized
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Benzyl chloroformate, benzyl chloride
RUO – Research Use Only
Título del producto
Cloroformiato de bencilo, 97 % en peso, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals >