Learn More
Cloroformiato de bencilo, 97 % en peso, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10771394
Cloroformiato de bencilo, 97 % en peso, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10771394
500 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10771394
Marca: Thermo Scientific Acros 152945000
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Cloroformiato de bencilo, 97 % de peso, estabilizado, Acros Organics, cantidad:500g, Envasado:Frasco de vidrio, Punto de ebullición:De 178,0 °C a 180,0 °C, sin designar, punto de fusión:-20,0 °C, peso molecular:170,6; Porcentaje de pureza:97 % de peso, intervalo porcentual de ensayo:96 % mín. (GC), Beilstein:06.437
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de acoplamiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 501-53-1, 100-44-7
Fórmula molecular C8H7ClO2
Peso molecular (g/mol) 170.6
Clave InChI HSDAJNMJOMSNEV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzyl chloroformate, carbobenzoxy chloride, benzyl chlorocarbonate, cbz chloride, benzyloxycarbonyl chloride, carbobenzyloxy chloride, carbonochloridic acid, phenylmethyl ester, benzylcarbonyl chloride, cbz-cl, chloroformic acid, benzyl ester
PubChem CID 10387
Nombre IUPAC carbonocloridato de bencilo
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl chloroformate
Punto de fusión -20.0°C
Densidad 1.2000g/mL
Punto de ebullición 178.0°C to 180.0°C
Temperatura de inflamación 92°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClCO2CH2C6H5
Índice de refracción 1.5160 to 1.5180
Cantidad 500 g
Beilstein 06,437
Fieser 01,109; 02,59; 15,22
Índice Merck 15,1801
Gravedad específica 1.2
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Estabilizante 0.1% anhydrous sodium carbonate
Viscosidad 2.36 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.6
Porcentaje de pureza 97 wt%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0462577 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number152940050,152940025,152945000,152941000
Número de loteA0468216 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number152940050,152940025,152945000,152941000
Número de loteA0467266 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/11/2024 Catalog Number152940050,152940025,152945000,152941000
Número de loteA0465760 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/08/2024 Catalog Number152940050,152940025,152945000,152941000
Número de loteA0463400 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/06/2024 Catalog Number152940050,152940025,152945000,152941000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzyl chloroformate, stabilized
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Benzyl chloroformate
RUO – Research Use Only
Título del producto
Cloroformiato de bencilo, 97 % en peso, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals >